Aluminium oxyde, γ-phase
Fournisseur: Merck
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 51.4 EUR InStock
1.01095.1000 1.01095.9050
Aluminium oxyde, γ-phase
Aluminium oxyde, γ-phase
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité