Indium (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Indium trioxide, Diindium trioxide
12581.09 12581.18 12581.30
12581.09EA 103 EUR InStock
12581.09 12581.18 12581.30
Indium (III) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Indium (III) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Formule: In₂O₃
MW: 277,64 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 7.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011060
Numéro CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 14,4952
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité