Indium (III) oxyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 94.3 EUR InStock
1.12201.0010 1.12201.0005
Indium (III) oxyde, Sigma-Aldrich®
Indium (III) oxyde
Formule: In₂O₃
MW: 277,64 g/mol
Point de fusion: 715.05 °C
Densité: 7.18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011060
Numéro CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité