Borate de triéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18728.0F A18728.AE A18728.AP
A18728.0FEA 608 EUR InStock
A18728.0F A18728.AE A18728.AP
Borate de triéthyle ≥97%
Borate de triéthyle
Purity: 97% CAS No.: 150-46-9 Molecular Formula: C6H15BO3 Formula Weight: 145.99 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.3740 Odour: Mild Melting Point: -85° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1699052 UN No.: 1176 MDL No.: MFCD00009073
Formule: C₆H₁₅BO₃
MW: 145,99 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.858
Point d'éclair: 11 °C (51 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012846
Numéro CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
ONU: 1176
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité