Aluminium sulfate, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum sulphate
Packaged under argon.
44563.06 44563.14 44563.22 44563.36
44563.06EA 57.2 EUR InStock
44563.06 44563.14 44563.22 44563.36
Aluminium sulfate, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Aluminium sulphate
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-01-3 Molecular Formula: Al2(SO4)3 Formula Weight: 342.15 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.71 pH: 3.5 Melting Point: 770° Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00003423
Formule: Al₂O₁₂S₃
MW: 342,15 g/mol
Point de fusion: 770 °C
Densité: 2.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003423
Numéro CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 14,366
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité