Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium dodécahydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.01031.0500EA 112 EUR InStock
1.01031.0500
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté
Formule: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453,33 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93 °C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051042
Numéro CAS: 7784-26-1
Merck Index: 13,00325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 93 °C
Molar Mass 453.33 g/mol
Bulk Density 700 - 800 kg/m3
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
pH 2.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité