Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21083.292EA 61 EUR InStock
21083.292 21083.462
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Aluminium ammonium sulphate dodecahydrate
Formule: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93 °C
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051042
Numéro CAS: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité