Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium dodécahydraté
ROTHX862.1EA 39.9 EUR InStock
ROTHX862.1 ROTHX862.2
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté
Formule: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453,33 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93 °C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051042
Numéro CAS: 7784-26-1
Merck Index: 13,00325
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité