Plomb (II) bromure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bromure de plomb(II)Dibromure de plomb
Dans une ampoule sous argon
35703.06EA 208 EUR InStock
35703.06 35703.03 35703.14
Plomb (II) bromure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Plomb (II) bromure
Formule: Br₂Pb
MW: 367,01 g/mol
Point d'ébullition: 916 °C
Point de fusion: 373 °C
Densité: 6,66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011156
Numéro CAS: 10031-22-8
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05418
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité