Etain (II) bromure ≥99.2%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43430.14EA 105 EUR InStock
43430.14 43430.06
Etain (II) bromure ≥99.2%
Etain (II) bromure
Formule: Br₂Sn
MW: 278,52 g/mol
Point d'ébullition: 623 °C
Point de fusion: 215 °C
Densité: 5,12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011239
Numéro CAS: 10031-24-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08938
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité