Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
14165.36EA 352 EUR InStock
14165.36 14165.22 14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (base métaux)
Silicon carbide, β-phase
Formule: SiC
MW: 40,10 g/mol
Point de fusion: 2700 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
Merck Index: 14,8492
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité