Carbure de silicium ≥99% (base métaux), trichites
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
38787.09 38787.18 38787.30
38787.09EA 89.3 EUR InStock
38787.09 38787.18 38787.30
Carbure de silicium ≥99% (base métaux), trichites
Carbure de silicium
Purity: 99% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 1.5 micron dia x approx 18 micron length Density: 3.2 Melting Point: 2700°C Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Abrasive, polishing, grinding
Formule: SiC
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité