Carbure de silicium ≥99.95% (base métaux, sauf B), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41084.KSEA 1330 EUR InStock
41084.KS
Carbure de silicium ≥99.95% (base métaux, sauf B), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Carbure de silicium
Magnetron sputtering source
Formule: SiC
MW: 40,1 g/mol
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3,22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/65/19/2296519.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité