Silicon carbide, β-phase ≥95%, nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43884.06EA 94.7 EUR InStock
43884.06 43884.14 43884.22
Silicon carbide, β-phase ≥95%, nanopoudre
Silicon carbide, β-phase
Formule: SiC
MW: 40,10 g/mol
Point de fusion: 2700 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité