Silicon carbide, β-phase, nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44646.06EA 78.5 EUR InStock
44646.06 44646.14 44646.22
Silicon carbide, β-phase, nanopoudre
Silicon carbide, β-phase
Formule: SiC
MW: 40,10 g/mol
Point de fusion: 2700 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité