Carbure de silicium, poudre, superfine 600 grit
Fournisseur: Thermo Scientific
A13561.0CEA 591 EUR InStock
A13561.0C A13561.36 A13561.0E
Carbure de silicium, poudre, superfine 600 grit
Carbure de silicium
Formule: SiC
MW: 40,1 g/mol
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3,16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049531
Numéro CAS: 409-21-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/65/19/2296519.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité