Carborundum, TECHNICAL 0,105 mm
Fournisseur: VWR Chemicals
22505.297EA 340 EUR InStock
22505.297
Carborundum, TECHNICAL 0,105 mm
Carborundum
Formule: SiC
MW: 40,1 g/mol
Point d'ébullition: < 2700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 409-21-2
Merck Index: 12,08636
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité