Plomb (II) oxyde 99.7%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
199340010 199340025
ACRO199340010EA 68.4 EUR InStock
ACRO199340010 ACRO199340025
Plomb (II) oxyde 99.7%
Plomb (II) oxyde
Formule: PbO
Point d'ébullition: 1470 °C
Point de fusion: 886 °C
Densité: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05431
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité