L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plomb (II) oxyde 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lead monoxide
10728.14 10728.22
10728.14EA 111 EUR InStock
10728.14 10728.22
Plomb (II) oxyde 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Plomb (II) oxyde
It is used in the manufacture of glass, ceramics and computer components.
Addition of lead oxide increases the refractive index, electrical resistivity, Curie temperature, and the ability of the glass to absorb X-rays. It is also added to decrease the viscosity of glass. It is employed in the vulcanization of rubber, lead acid batteries, and in the production of certain pigments and paints. In cathode ray tube glass lead oxide is used to block X-ray emission. It acts as an efficient reagent in oxidation reactions as well as condensation reactions of hydroxy ketones with diamines to form quinoxaline derivatives with high yield.
Formule: PbO
MW: 223.2 g/mol
Point d'ébullition: 1470
Point de fusion: 886 °C
Densité: 9.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5413
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Metal Impurities 0,0005% max.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité