L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plomb (II) oxyde 99,99 Metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lead monoxide
14240.18 14240.30 14240.A1
14240.18EA 73.3 EUR InStock
14240.18 14240.30 14240.A1
Plomb (II) oxyde 99,99 Metals basis
Plomb (II) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: OPb Formula Weight: 223.19 Physical Form: Powder Density: 9.53 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
Formule: PbO
MW: 223.2 g/mol
Point d'ébullition: 1470
Point de fusion: 886 °C
Densité: 9.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011164
Numéro CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5413
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité