Plomb (II) nitrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
A16345.0EEA 206 EUR InStock
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
Plomb (II) nitrate ≥99%
Plomb (II) nitrate
Purity: 99% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Odour: Odourless Melting Point: 470° UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Formule: Pb(NO₃)₂
Point de fusion: 470 °C
Densité: 4.530
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5414
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité