Plomb (II) nitrate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07398.0100 1.07398.1000
1.07398.0100EA 40.9 EUR InStock
1.07398.0100 1.07398.1000
Plomb (II) nitrate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Plomb (II) nitrate
Formule: Pb(NO₃)₂
Point de fusion: 450…470 °C
Densité: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 1469
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,05432
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 458 - 459 °C
Molar Mass 331.2 g/mol
Bulk Density 1850 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 4.49 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité