Plomb (II) carbonate basique ≥77% (base Pb), Puriss., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
11513-50KG 11513-1KG
11513-50KGEA 5560 EUR InStock
11513-50KG 11513-1KG
Plomb (II) carbonate basique ≥77% (base Pb), Puriss., Fluka™
Plomb (II) carbonate basique
Formule: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
MW: 775,63 g/mol
Point de fusion: 400 °C
Densité: 7.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078155
Numéro CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Pb Min. 77 %
In water soluble matter Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité