Etain (II) fluorure 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tin difluoride
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 79.2 EUR InStock
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Etain (II) fluorure 99%
Etain (II) fluorure
Formule: SnF₂
MW: 156,71 g/mol
Point d'ébullition: 850 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C
Densité: 4,57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042540
Numéro CAS: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08940
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité