Etain (II) fluorure ≥97.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tin difluoride
11544.22 11544.36
11544.22EA 70.7 EUR InStock
11544.22 11544.36
Etain (II) fluorure ≥97.5%
Etain (II) fluorure
Purity: 97.5% CAS No.: 7783-47-3 Molecular Formula: F2Sn Formula Weight: 156.69 Physical Form: Crystalline Density: 4.57 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 219° Boiling Point: 850° Merck Reference: 14,8784 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00042540
Formule: SnF₂
MW: 156,71 g/mol
Point d'ébullition: 850 °C
Point de fusion: 219 °C
Densité: 4.57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042540
Numéro CAS: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8784
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité