Etain (II) fluorure
Synonyms: Tin difluoride
003309-100G 003309-500G
FLUO003309-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003309-100G FLUO003309-500G
Etain (II) fluorure
Etain (II) fluorure
Formule: SnF₂
MW: 156,71 g/mol
Point d'ébullition: 850 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C
Densité: 4.57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042540
Numéro CAS: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08940
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité