Germanium (II) iodure ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Germanium diiodide
14013.03 14013.06
14013.03EA 246 EUR InStock
14013.03 14013.06
Germanium (II) iodure ≥99.99% (base métaux)
Germanium (II) iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 13573-08-5 Molecular Formula: GeI2 Formula Weight: 326.40 Physical Form: -10 Mesh Density: 5.37 Appearance: Yellow to brown UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00135537
Formule: GeI₂
MW: 326,42 g/mol
Point de fusion: 460 °C
Densité: 5.37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135537
Numéro CAS: 13573-08-5
EINECS: 236-998-1
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité