Tétraiodosilane ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
87303.06 87303.14
87303.06EA 163 EUR InStock
87303.06 87303.14
Tétraiodosilane ≥99% (base métaux)
Tétraiodosilane
Purity: 99% CAS No.: 13465-84-4 Molecular Formula: I4Si Formula Weight: 535.70 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 4.198 Appearance: White Melting Point: 120° Boiling Point: 290° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00054041
Formule: I₄Si
MW: 535,7 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C
Point de fusion: 120 °C
Densité: 4.198
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054041
Numéro CAS: 13465-84-4
EINECS: 236-706-2
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité