Plomb (II,IV) oxyde ≥97% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Mine orangeMinium
14232.A7EA 374 EUR InStock
14232.A7 14232.A1
Plomb (II,IV) oxyde ≥97% (base métaux)
Plomb (II,IV) oxyde
Formule: Pb₃O₄
MW: 685,6 g/mol
Point d'ébullition: 2682 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 500 °C (déc.)
Densité: 9,1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078491
Numéro CAS: 1314-41-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5425
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité