Plomb (II,IV) oxyde, rouge, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Mine orangeMinium
26572.295EA 51.4 EUR InStock
26572.295
Plomb (II,IV) oxyde, rouge, TECHNICAL
Plomb (II,IV) oxyde
Formule: Pb₃O₄
MW: 685,6 g/mol
Point d'ébullition: 2682 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 830 °C
Densité: 9,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00078491
Numéro CAS: 1314-41-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05449
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as PbO2) Min. 30 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité