Plomb (IV) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Plomb peroxydeDioxyde de plomb
10729.09EA 196 EUR InStock
10729.09 10729.18
Plomb (IV) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Plomb (IV) oxyde
Formule: O₂Pb
MW: 239,2 g/mol
Point de fusion: 290 °C (déc.)
Densité: 9,38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011165
Numéro CAS: 1309-60-0
ONU: 1872
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5407
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité