Plomb (IV) oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Plomb peroxydeDioxyde de plomb
ROTH4479.1EA 72.5 EUR InStock
ROTH4479.1
Plomb (IV) oxyde
Plomb (IV) oxyde
Formule: O₂Pb
MW: 239,2 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Densité: 9,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011165
Numéro CAS: 1309-60-0
ONU: 1872
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05424
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité