Germanium (IV) oxyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Germanium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
1.12177.0005EA 100 EUR InStock
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
Germanium (IV) oxyde, Sigma-Aldrich®
Germanium (IV) oxyde
Formule: GeO₂
MW: 104,61 g/mol
Point de fusion: 1110 °C
Densité: 3.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011030
Numéro CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.5 g/l (25 °C)
Melting Point 1115 °C
Molar Mass 104.61 g/mol
Bulk Density 1430 kg/m3
Density 4.23 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité