Terre de diatomée (Celite®) (naturel) aide à la filtration
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Diatomaceous silica, Kieselguhr, Infusorial earth, Diatomite, Celite
8019.1 8019.2
ROTH8019.1EA 58.9 EUR InStock
ROTH8019.1 ROTH8019.2
Terre de diatomée (Celite®) (naturel) aide à la filtration
Terre de diatomée (Celite®)
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 61790-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité