Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purifié et calciné, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Diatomaceous silica, Diatomaceous earth, Siliceous earth, Infusorial earth, Diatomite, Celite
1.08117.9025 1.08117.9026
1.08117.9025EA 347 EUR InStock
1.08117.9025 1.08117.9026
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purifié et calciné, SAFC®
Kieselguhr
Formule: O₂Si
MW: 60,08 g/mol
Densité: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité