Silicium (II) oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41093.KSEA 1330 EUR InStock
41093.KS
Silicium (II) oxyde ≥99.9% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Silicium (II) oxyde
Formule: SiO
MW: 44,08 g/mol
Point d'ébullition: 1880 °C
Point de fusion: >1702 °C
Densité: 2,13
Numéro MDL: MFCD00151536
Numéro CAS: 10097-28-6
Merck Index: 12,08640
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité