Silicium (II) oxyde, Patinal®
Fournisseur: Merck
1.10553.0100EA 0 EUR InStock
1.10553.0100 1.10553.1000
Silicium (II) oxyde, Patinal®
Silicium (II) oxyde
Formule: SiO
MW: 44,08 g/mol
Point d'ébullition: 1880 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1702 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151536
Numéro CAS: 10097-28-6
Merck Index: 12,08640
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité