Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silicium dioxyde ≥99.99% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Silicium (IV) oxyde

43736.14EA 136 EUR InStock
43736.14 43736.22
Silicium dioxyde ≥99.99% (base métaux)
Silicium dioxyde
For vacuum deposition


Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,2…2.6
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Merck Index: 14,8493
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité