Silice vitreuse, en grenailles, Patinal® 1 -2.5 mm
Fournisseur: Merck
1.08044.0100EA 0 EUR InStock
1.08044.0100 1.08044.1000
Silice vitreuse, en grenailles, Patinal® 1 -2.5 mm
Silice vitreuse
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 60676-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité