Etain (IV) oxyde 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dioxyde d'étain
ACRO223681000EA 64.1 EUR InStock
ACRO223681000 ACRO223685000
Etain (IV) oxyde 99.9% (sur base traces de métaux)
Etain (IV) oxyde
Formule: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Point d'ébullition: ∼2500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1624,85 °C
Densité: 6,95 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011244
Numéro CAS: 18282-10-5
Merck Index: 14,08778
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité