Etain (IV) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12283.22 12283.36 12283.A3
12283.22EA 48.7 EUR InStock
12283.22 12283.36 12283.A3
Etain (IV) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Etain (IV) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 18282-10-5 Molecular Formula: O2Sn Formula Weight: 150.69 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 6.95 Refractive Index: 1.9968 Appearance: White to pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1630° Boiling Point: 1800-1900° subl. Merck Reference: 14,8778 MDL No.: MFCD00011244
Formule: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Point d'ébullition: 1800…1900 °C (subl.)
Point de fusion: 1630 °C
Densité: 6.95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011244
Numéro CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,8778
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité