Etain (IV) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dioxyde d'étain
36302.14EA 143 EUR InStock
36302.14 36302.22
Etain (IV) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Etain (IV) oxyde
Formule: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Point d'ébullition: 1800…1900 °C (subl.)
Point de fusion: 1630 °C
Densité: 6,95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011244
Numéro CAS: 18282-10-5
Merck Index: 14,08778
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité