Etain (IV) oxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07818.0250 1.07818.9025
1.07818.0250EA 111 EUR InStock
1.07818.0250 1.07818.9025
Etain (IV) oxyde, Supelco®
Etain (IV) oxyde
Formule: O₂Sn
MW: 150,71 g/mol
Point d'ébullition: ∼2500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1624.85 °C
Densité: 6.95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011244
Numéro CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1630 °C
Molar Mass 150.69 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 1800 - 1900 °C (sublimed)
Density 6.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité