Orthosilicate de tétrabutyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03141.14 L03141.22
L03141.14EA 59.6 EUR InStock
L03141.14 L03141.22
Orthosilicate de tétrabutyle ≥97%
Orthosilicate de tétrabutyle
Purity: 97% CAS No.: 4766-57-8 Molecular Formula: C16H36O4Si Formula Weight: 320.55 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Characteristic Melting Point: -80° Boiling Point: 277° Beilstein Reference: 1709274 MDL No.: MFCD00009432
Formule: C₁₆H₃₆O₄Si
Point d'ébullition: 277 °C
Point de fusion: < –80 °C
Densité: 0.899
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009432
Numéro CAS: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité