Germanium(IV) methoxide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Méthanolate de germanium (IV)
A18437.14EA 851 EUR InStock
A18437.14 A18437.06
Germanium(IV) methoxide ≥98%
Germanium(IV) methoxide
Formule: C₄H₁₂GeO₄
MW: 196,75 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,3254
Point d'éclair: 40 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014881
Numéro CAS: 992-91-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité