Carbone disulfure ≥99.9% ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Disulfure de carbone
676918-1LEA 159 EUR InStock
676918-1L
Carbone disulfure ≥99.9% ACS, Riedel-de Haën™
Carbone disulfure
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formule: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -76 °C
Densité: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
ONU: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Sulfur dioxide (SO₂) complying
Hydrogen sulfide (H₂S) complying
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 212 °F
Vapor Density 2.67 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité