Etain (II) sulfure ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tin sulphide
14051.06 14051.14
14051.06EA 161 EUR InStock
14051.06 14051.14
Etain (II) sulfure ≥99.5%
Etain (II) sulfure
Purity: 99.5% CAS No.: 1314-95-0 Molecular Formula: SnS Formula Weight: 150.75 Physical Form: -4 Mesh Density: 5.08 Appearance: Grey to black Melting Point: 882° Solubility: Soluble in conc. HCl, hot conc. H2SO4 Merck Reference: 14,8791 MDL No.: MFCD00011245
Polymerization catalyst
Formule: SSn
MW: 150,78 g/mol
Point de fusion: 882 °C
Densité: 5.08
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011245
Numéro CAS: 1314-95-0
EINECS: 215-248-7
Merck Index: 14,8791
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité