Sulfate de plomb 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lead sulphate
387271000 387275000
ACRO387271000EA 34.6 EUR InStock
ACRO387271000 ACRO387275000
Sulfate de plomb 99%
Sulfate de plomb
Formule: O₄PbS
MW: 303,26 g/mol
Point de fusion: 1170 °C
Densité: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011166
Numéro CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05444
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité