Sulfate de plomb ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lead sulphate
10730.09 10730.18
10730.09EA 83.4 EUR InStock
10730.09 10730.18
Sulfate de plomb ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Sulfate de plomb
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Crystalline Density: 6.2 Melting Point: 1170° Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
Formule: O₄PbS
MW: 303,26 g/mol
Point de fusion: 1170 °C
Densité: 6.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011166
Numéro CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5420
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité