Vinyltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Triméthoxy(vinyl)silane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41268.0100EA 121 EUR InStock
8.41268.0100
Vinyltriméthoxysilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Vinyltriméthoxysilane
Formule: C₅H₁₂O₃Si
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008605
Numéro CAS: 2768-02-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 148.23 g/mol
Boiling Point 122 - 124 °C
Vapor Pressure 88 hPa (55 °C)
Flash Point 22 °C
Explosion Limit 1.1 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité